Orders LinkContactUsLinkComponent
D(+)-Galattosio
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
D(+)-Galattosio
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Certificates
D(+)-Galattosio
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
  • Numero CAS:59-23-4
  • Formula:C₆H₁₂O₆
  • Numero MDL:MFCD00151230
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • IndexMerck:13,04356
  • Punto di ebollizione:527 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:163…169 °C
  • Densità:1,5 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-416-4
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g - SFr. 39.50
    SFr. 39.50
    1 * 100 g
       SFr. 39.50
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 g
    1 * 500 g - SFr. 135.00
    SFr. 135.00
    1 * 500 g
       SFr. 135.00
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource