Orders LinkContactUsLinkComponent
D(+)-Saccarosio
D(+)-Saccarosio
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
D(+)-Saccarosio
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Certificates
D(+)-Saccarosio
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
  • Numero CAS:57-50-1
  • Formula:C₁₂H₂₂O₁₁
  • Numero MDL:MFCD00006626
  • Molecular Weight:342.3 g/mol
  • IndexMerck:13,08966
  • Punto di fusione:169…170 °C
  • Densità:1,29 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-334-9
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - SFr. 53.40
    SFr. 53.40
    1 * 1 kg
       SFr. 53.40
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • 5 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg - SFr. 234.00
    SFr. 234.00
    1 * 5 kg
       SFr. 234.00
    Specifiche:
    Marketsource