D(+)-Saccarosio
Glass bottle for solids, 1 kg
Codice catalogo MOLE90005036
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
D(+)-Saccarosio
Codice catalogo MOLE90005036
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 57-50-1
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
- Numero CAS:57-50-1
- Formula:C₁₂H₂₂O₁₁
- Numero MDL:MFCD00006626
- Molecular Weight:342.3 g/mol
- IndexMerck:13,08966
- Punto di fusione:169…170 °C
- Densità:1,29 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-334-9
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:1 kg