D(+)-Saccarosio, Millipore®
Fibre carton, 25 kg
Nome del fornitore: Merck
D(+)-Saccarosio, Millipore®
Codice catalogo 1.07651.9025
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS: 57-50-1
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
- Numero CAS:57-50-1
- Formula:C₁₂H₂₂O₁₁
- Numero MDL:MFCD00006626
- Molecular Weight:342.3 g/mol
- IndexMerck:13,08966
- Punto di fusione:169…170 °C
- Densità:1,29 g/cm³ (20 °C)
- :M-Clarity™ quality level = MQ100
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-334-9
Documents
msds_107651
FDS
ProductPage_107651
Spécification du produit
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Fibre carton
- Conf:25 kg
Specifiche
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.