D(+)-Glucosio monoidrato
Nome del fornitore: Roth Carl
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:14431-43-7
:5996-10-1
Formula:C₆H₁₂O₆·H₂O
Numero MDL:MFCD00149450
:198.17 g/mol
Punto di fusione:83 °C
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:200-075-1
Frequently Bought Together