D(+)-Maltosio monoidrato ≥95.0% (by HPLC), EMPROVE® ESSENTIAL, SAFC®
Codice catalogo 1.05911.9029
Nome del fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:25 kg
- Seq:4283
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Purity (HPLC):≥ 95.0 %
- Identity (IR):passes test
- Appearance of solution (clearness):passes test
- Appearance of solution (colour):passes test
- pH-value (5 %; water; 20°C):4.5 - 6.0
- Spec. rotation [α²0/D (10 %; water; calc. on anhydrous substance):135.0 - 139.0 °
- Heavy metals (as Pb):≤ 0.002 %
- Residual solvents (ICH Q3C):excluded by manufacturing process
- Sulfated ash:≤ 0.1 %
- Water:4.0 - 7.0 %
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:360.32 g/mol
IndexMerck:13,05736
Punto di fusione:160…165 °C
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:200-716-5
Numero CAS:6363-53-7
Formula:C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Numero MDL:MFCD00149343