Orders LinkContactUsLinkComponent
D(+)-Maltosio monoidrato
1 KIT
Codice catalogo EURLEMR299500
Nome del fornitore:   EUROCLONE
D(+)-Maltosio monoidrato
Codice catalogo EURLEMR299500
Nome del fornitore:  EUROCLONE
Numero CAS:  6363-53-7
D(+)-Maltosio monoidrato
D(+)-Maltosio monoidrato
1 KIT
Numero CAS:  6363-53-7
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Sinonimi:  Maltobiose hydrate, Malt Sugar, beta-Maltose monohydrate, Maltose monohydrate, (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal hydrate, 4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose hydrate
  • Numero CAS:6363-53-7
  • Formula:C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
  • Numero MDL:MFCD00149343
  • Molecular Weight:360.32 g/mol
  • IndexMerck:13,05736
  • Punto di fusione:160…165 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-716-5
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    1 KIT
Specifiche