Dimetilsolfossido-D6 (99.9% D) per spettroscopia NMR
Nome del fornitore: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:2206-27-1
:
Formula:D₃CS(O)CD₃
Numero MDL:MFCD00002090
:84.09 g/mol
Punto di ebollizione:189 °C (5 mmHg)
Punto di fusione:20.2 °C
Densità:1.19 g/cm³ (20 °C)
Punto di infiammabilità:82 °C (closed cup)
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:218-617-0
Risultati dei test sulle specifiche
- Chemical Purity:99.5%
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together