ContactUsLinkComponent
Conductivity meter, bench top, Eutech CON 2700
Conductivity meter, bench top, Eutech CON 2700
Catalog # EUTEECCON270043S
Supplier:  EUTECH
undefined
Conductivity meter, bench top, Eutech CON 2700
Catalog # EUTEECCON270043S
Supplier:  EUTECH
Specifications
  • Range di temperatura:
    0,0...+100,0 °C
  • Descrizione:
    Conductivity meter, bench top, Eutech CON 2700
  • Modello:
    Eutech CON 2700
  • Accuratezza della temperatura:
    ±0,3 °C
  • Risoluzione della temperatura:
    0,1 °C
  • Risoluzione della resistività:
    0,01 Ω / 0,1 Ω / 0,001 kΩ / 0,1 kΩ / 0,01 MΩ
  • Precisione della conducibilità:
    ±1 % full scale
  • Calibrazione della conducibilità:
    Up to 5 points
  • Costante di cella di conducibilità:
    0,010 - 10,000
  • Intervallo di conducibilità:
    0,050 µS - 500,0 mS
  • Risoluzione della conducibilità:
    0,01 μS / 0,1 μS / 0,001 mS / 0,01 mS / 0,1 mS
  • Capacità della memoria:
    500 data points
  • Datalog - funzione di registrazione:
    Auto-logging
  • Display:
    Large display with backlight
  • Uscite:
    RS232
  • Alimentazione:
    9 V DC adapter, 1,3 A
  • Resistività - range:
    2,000 Ω - 20,0 MΩ
  • Resistività - accuratezza:
    ±1 % full scale
  • Salinità - accuratezza:
    ±1 % full scale
  • Salinità - range:
    0,0 - 80,0 ppt
  • Salinità - risoluzione:
    0,01 ppm / 0,1 ppm / 0,001 ppt / 0,01 ppt / 0,1 ppt
  • TDS - accuratezza:
    ±1 % full scale
  • TDS - risoluzione:
    0,050 ppm - 500 ppt (@ TDS factor 1,00)
  • Temperatura - compensazione:
    ATC / MTC
  • Conf:
    1 SET
Specifications
About this item
The Eutech CON 2700 accepts 2-cell and 4-cell electrodes, allowing a broad range of measurement at up to ±1 % full scale accuracy. It can measure conductivity, TDS, salinity, resistivity and the temperature.
  • Multi data screen shows conductivity readings, temperature, electrode status, calibration points, date and time
  • Auto-calibration with preset values for quick easy calibration, or manual multi-point calibration for greater accuracy
  • Quick, easy electrode diagnosis with the effective cell constants display
  • Non-volatile memory holds up to 500 data points – time and date-stamped for GLP compliance
  • Bi-directional RS232 for easy data transfer to computer
  • Cal-due alarm – no more out-dated calibrations
  • Limit alarm alerts when reading falls out of range
  • Password protection for setup and calibration
Typical applications include: Environmental studies, chemical laboratories, quality assurance testing, food science, ecological studies, education.
Delivery: Supplied with 4-cell conductivity/ATC probe (CONSEN9201D), RS232 cable, 100/240 VAC power adapter and an integral electrode holder.