ContactUsLinkComponent
Dimetilsolfossido-D6 (99.9% D) +0.05% V/V TMS per spettroscopia NMR
Dimetilsolfossido-D6 (99.9% D) +0.05% V/V TMS per spettroscopia NMR
Codice catalogo CAMBDLM-10TB-10
Nome del fornitore:  CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
Numero CAS:  
Dimetilsolfossido-D6 (99.9% D) +0.05% V/V TMS per spettroscopia NMR
Codice catalogo CAMBDLM-10TB-10
Nome del fornitore:  CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
Numero CAS:  
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    10 g
  • Seq:
    3236
Specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
 :84.09 g/mol
Punto di ebollizione:189 °C (5 mmHg)
Densità:1,19 g/cm³ (20 °C)
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:218-617-0
Numero CAS:2206-27-1
Formula:D₃CS(O)CD₃
Numero MDL:MFCD00002090