ContactUsLinkComponent
Cloroformio-D1 (99.8% D) +0.05% V/V TMS per spettroscopia NMR
Salute
Irritante
Cloroformio-D1 (99.8% D) +0.05% V/V TMS per spettroscopia NMR
Codice catalogo CAMBDLM-7TB-100
Nome del fornitore:  CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
Numero CAS:  
Salute
Irritante
Cloroformio-D1 (99.8% D) +0.05% V/V TMS per spettroscopia NMR
Codice catalogo CAMBDLM-7TB-100
Nome del fornitore:  CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
Numero CAS:  
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    100 g
  • Seq:
    3401
Specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
 :120.38 g/mol
Punto di ebollizione:60.8 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:–64.1 °C
Densità:1.5 g/cm³ (20 °C)
temperatura di conservazione:Refrigerata
EINECS:212-742-4
UN:1888
ADR:6.1,III
 :GHS08
 :GHS07
Numero CAS:865-49-6
Formula:CDCl₃
Numero MDL:MFCD00000827