ContactUsLinkComponent
Etere di petrolio, 40…60 °C, PESTINORM® per analisi dei pesticidi
  83663.320
 :  
undefined
Etere di petrolio, 40…60 °C, PESTINORM® per analisi dei pesticidi
  83663.320
 :  
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
  • Boiling range (40-60°C) (Vol %):
    Min. 90%
  • Evaporation residue:
    Max. 5 ppm
  • Water:
    Max. 0,02 %
  • Pesticide analysis (Lindane/ECD):
    Max. 5 ng/l
 :
 :40…60 °C (1013 hPa)
 :0.645…0.665 g/cm³ (20 °C)
 :265-151-9
 :3,II
 :Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
 :–40 °C
 :1268
 :01-2119474679-18
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS07
 :GHS09
 :Ambiente
 :64742-49-0
 :64742-82-1
 :MFCD00081849