Orders LinkContactUsLinkComponent
Magnetic stirrer, KMO 3 basic, IKA
Magnetic stirrer, KMO 3 basic, IKA
KMO 3 basic IKAMAG® magnetic stirrer, 50/60 Hz, EU/UK/CH-plug, 100/240 V
Codice catalogo 531-1342
Nome del fornitore:   IKA
Magnetic stirrer, KMO 3 basic, IKA
Codice catalogo 531-1342
Nome del fornitore:  IKA
Magnetic stirrer, KMO 3 basic, IKA
Magnetic stirrer, KMO 3 basic, IKA
KMO 3 basic IKAMAG® magnetic stirrer, 50/60 Hz, EU/UK/CH-plug, 100/240 V
Price
SFr. 967.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Compact magnetic stirrer with high quality, fast-response display and hardened glass work surface with a brilliant, clear white central area to easily view colour changes.
  • Torque display
  • Right and left rotation
  • Illuminated, flat stirring plate
  • Key lock button
  • Integrated USB interface (control via labworldsoft and use of Firmware Update Tool)
  • Recessed thread to accommodate support rod
Certifications: IP protection class according to DIN EN 60529: IP 42
Specifiche
  • Descrizione:
    KMO 3 basic IKAMAG® magnetic stirrer, 50/60 Hz, EU/UK/CH-plug
  • Voltaggio:
    100/240 V
  • Cat. No.:
    531-1342
  • Capacità di agitazione max. H₂O:
    5 L
  • Peso:
    1,2 kg
  • Modello:
    KMO 3 basic IKAMAG®
  • Intervallo di velocità:
    10 - 1500 min⁻¹
  • Visualizzazione della velocità:
    LED
  • L×P×A:
    135 × 227 × 62,5 mm
  • Dimensioni della piastra:
    140×120 mm
  • Materiale della piastra:
    Vetro
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • IKAA4496400
    Cross-shaped
    20 mm
    20 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 34.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • 441-2121
    Kit con ancorette magnetiche IKAFLON® 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 80 e TRIKA® 25 e 40
    Log in per disponibilità
    1 * 1 SET - SFr. 178.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Asta di sostegno per fissare i termometri ETS-D5 o VT-5 allo stativo
    Asta di sostegno per fissare i termometri ETS-D5 o VT-5 allo stativo
    431-2888
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 47.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • IKAA4489100
    Cylindrical without pivot ring
    40 mm
    8 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 23.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • 442-0902
    Ancorette magnetiche fino a 80 mm
    350 mm
    8 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 116.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Labworldsoft® 6 Starter
    Labworldsoft® 6 Starter
    IKAA20019397
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 6’670.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • IKAA4494000
    Cylindrical with removable pivot ring
    30 mm
    6 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 18.30
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • IKAA4495400
    Elliptical
    40 mm
    20 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 68.30
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • IKAA4488900
    Cylindrical without pivot ring
    25 mm
    8 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 21.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • IKAA4495200
    Elliptical
    35 mm
    15 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 54.30
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • IKAA4493200
    Cylindrical, made of rare earth magnet samarium-cobalt
    30 mm
    6 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 64.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Extension for support rod, H 16,3, for bath attachment over Ø 180 mm
    Extension for support rod, H 16,3, for bath attachment over Ø 180 mm
    IKAA25000622
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 29.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • IKAA4492800
    Cylindrical without pivot ring
    50 mm
    8 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 46.40
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Pinza universale R 350 per il fissaggio di colli di matracci, condensatori, ecc. di diametro fino a 11 cm
    Pinza universale R 350 per il fissaggio di colli di matracci, condensatori, ecc. di diametro fino a 11 cm
    442-1133
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 172.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • IKAA4489000
    Cylindrical without pivot ring
    30 mm
    8 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 21.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • IKAA4488700
    Cylindrical without pivot ring
    15 mm
    6 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 15.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • IKAA4493800
    Cylindrical with removable pivot ring
    25 mm
    6 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 18.30
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • IKAA4493000
    Cylindrical, made of rare earth magnet samarium-cobalt
    15 mm
    6 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 pezzi - SFr. 43.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • IKAA4488600
    Cylindrical without pivot ring
    10 mm
    6 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 13.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • IKAA4495600
    Elliptical
    50 mm
    20 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 95.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • IKAA4493400
    Cylindrical, made of rare earth magnet samarium-cobalt
    50 mm
    8 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 77.40
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • IKAA4496600
    Cross-shaped
    25 mm
    25 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 37.80
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • IKAA4489200
    Cylindrical without pivot ring
    50 mm
    8 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 25.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • IKAA4494400
    Cylindrical with removable pivot ring
    50 mm
    8 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 39.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Morsetto
    Morsetto
    442-2043
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 51.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • IKAA4496200
    Cross-shaped
    10 mm
    10 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 23.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • IKAA4495000
    Elliptical
    30 mm
    15 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 43.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • IKAA4494600
    Elliptical
    20 mm
    10 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 29.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Asta - stativo, lunghezza 450 mm, Ø 10 mm, acciaio inossidabile, per tutti gli agitatori con filettatura di 10 mm
    Asta - stativo, lunghezza 450 mm, Ø 10 mm, acciaio inossidabile, per tutti gli agitatori con filettatura di 10 mm
    442-2041
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 108.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • IKAA4498400
    Round with crosshead
    6 mm
    9 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 20.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • IKAA4494800
    Elliptical
    25 mm
    12 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 34.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Labworldsoft® 6 Pro, with access to the entire device library
    Labworldsoft® 6 Pro, with access to the entire device library
    IKAA20017366
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 15’210.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • IKAA4488800
    Cylindrical without pivot ring
    20 mm
    8 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 18.30
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • IKAA4492200
    Cylindrical without pivot ring
    25 mm
    8 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 43.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • IKAA4494200
    Cylindrical with removable pivot ring
    40 mm
    8 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 35.40
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • IKAA4492600
    Cylindrical without pivot ring
    40 mm
    8 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 43.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • IKAA4497000
    Cross-shaped
    38 mm
    38 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 58.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Beaker cap, BC 1000, silicone, for 600 and 1000 ml beakers
    Beaker cap, BC 1000, silicone, for 600 and 1000 ml beakers
    IKAA20003417
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 27.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • IKAA4496800
    Cross-shaped
    30 mm
    30 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 47.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • IKAA4497200
    Double-ended
    37 mm
    20 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 84.80
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • IKAA4497400
    Double-ended
    54 mm
    20 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 103.00