ContactUsLinkComponent
Setaccio molecolare 4A (0,4 nm, 4 Å), in polvere -325 mesh, attivo, Fluka™
Setaccio molecolare 4A (0,4 nm, 4 Å), in polvere -325 mesh, attivo, Fluka™
Codice catalogo 688363-2.5KG
Nome del fornitore:  Honeywell Chemicals
Numero CAS:  
Setaccio molecolare 4A (0,4 nm, 4 Å), in polvere -325 mesh, attivo, Fluka™
Codice catalogo 688363-2.5KG
Nome del fornitore:  Honeywell Chemicals
Numero CAS:  
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    2,5 kg
  • Seq:
    4076
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
  • Form:
    powder
  • Sieve analysis < 0.045 mm:
    Min. 95 %
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
Punto di fusione:400 °C
Densità:2.0 g/cm³
temperatura di conservazione:Ambiente
Numero CAS:70955-01-0
 :1318-02-1
Numero MDL:MFCD00147627