Setaccio molecolare 4A (0,4 nm, 4 Å), BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Codice catalogo 0810.1000
Nome del fornitore: Avantor
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:1 kg
- Seq:4024
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Loss on Drying at 300°C:max. 5 %
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
Densità:1.1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Numero CAS:70955-01-0
:1318-02-1
Numero MDL:MFCD03457537