Setaccio molecolare 3A (0,3 nm, 3 Å), beads 4-8 mesh, Fluka™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:1318-02-1
Formula:KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Numero MDL:MFCD00147627
Punto di fusione:400 °C
Densità:2 g/cm³
temperatura di conservazione:Ambiente
Risultati dei test sulle specifiche
- Particle Size:4-8 mesh
- Grain size 4 - 8 mesh:Min. 95 %
- Water adsorption capacity:Min. 19.5 %
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together