Setaccio molecolare 3A (0,3 nm, 3 Å)
Supplier: Roth Carl
Certificates
About this item
CAS Number:308080-99-1
:1318-02-1
Formula:KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
MDL Number:MFCD00131613
Frequently Bought Together
Detergenti liquidi per la pulizia automatizzata della vetreria, neodisher® FLA
Supplier: Dr. Weigert
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Acqua USP, JP, Ph. Eur., purificato
Supplier: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Supplier: VWR Chemicals
VWR®, Mortai con pestelli, forma profonda
Supplier: VWR Collection
Etere etilico ≥99.7% stabilizzato, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Supplier: VWR Chemicals
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Toluene ≥99.90%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Supplier: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Acqua, LiChrosolv® per cromatografia, per LC-MS, Supelco®
Supplier: Merck
Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Supplier: VWR Chemicals
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Supplier: VWR Chemicals
2-Propanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Acetone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Supplier: VWR Chemicals