Setaccio molecolare 3A (0,3 nm, 3 Å), in polvere <50 µm
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:308080-99-1
:1318-02-1
Formula:KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Numero MDL:MFCD00131613
temperatura di conservazione:Ambiente
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White Powder
- Particle size:≤50 µm
- pH:≤11.4 (10 % suspension in water)
- Residual water:≤3 % (550°C, 2 h)
- Water adsorption:≥18 % (60% rH, 25°C, 24h)
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together