Nichel ≥99% (metals basis), in fogli, annealed, Spessore: 0.025 mm (0.001 in)
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:7440-02-0
:
Formula:Ni
Numero MDL:MFCD00011137
:58.69 g/mol
IndexMerck:12,06582
Punto di ebollizione:3007 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:1453 °C
Densità:8.9 g/cm³ (20 °C)
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:231-111-4
UN:3089
ADR:4.1,III
:GHS08
:GHS07
Frequently Bought Together