Nichel 99.97% (trace metals basis), spheres 5 --> 11 mm
Codice catalogo ACRO201672500
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:250 g
- Seq:3545
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Spheres
- Assay:≥99.92 % (Ni)
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:58.69 g/mol
IndexMerck:12,06582
Punto di ebollizione:3007 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:1455 °C
Densità:8,9 g/cm³ (20 °C)
EINECS:231-111-4
ADR:4.1,III
:GHS07
:GHS08
temperatura di conservazione:Ambiente
Numero CAS:7440-02-0
Formula:Ni
Numero MDL:MFCD00011137