Pipette controller, Falcon®
Falcon® pipette controller, Standard version, 0,5 - 100 ml
Codice catalogo 514-1457
Nome del fornitore: Corning
Vai a
Product Details & Documents
This light, ergonomic, motorised pipette controller is designed for use with glass and plastic serological pipettes from 0,5 to 100 ml.
- Ergonomic design for exceptional comfort
- Nosepiece with autoclavable pipette holder and filter
- Ergonomically positioned finger triggers provide comfortable grip
- Conveniently positioned switches change operating modes and speeds quickly to handle different liquid volumes and viscosities
- LCD display for continuous visualisation of speed, modes, and battery status
- Easy access to the battery compartment
- Filters, pipette holder and nosepiece are autoclavable
Informazioni per l'ordine: Supplied with a two-position charging stand, a universal battery charger, three batteries, two 0,2 μm and two 0,45 μm hydrophobic polytetrafluoroethylene (PTFE) filters.
Specifiche
- Capacità:0,5 - 100 ml
- Descrizione:Falcon® pipette controller, Standard version
- Seq:01
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Spring
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Control board
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Nose cone
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Universal power supply (Input: 100 - 250 V, Output: 9 V)Universal power supply (Input: 100 - 250 V, Output: 9 V)BDAA357489Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 54.80
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- 2-Position charging stand
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Casing, 1 and 2
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Connector
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- O-Ring
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Control pump
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Connector gasket
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Operation buttons
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Silicone tubes
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Hydrophobic filter, PTFE, 0,2 µm
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Divider casing
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Hydrophobic filter, PTFE, 0,45 µm
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Replacement pipette holder, silicone
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Battery