Orders LinkContactUsLinkComponent
Argento
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Argento
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Certificates
2 varianti
Product Details & Documents
  • Numero CAS:7440-22-4
  • Formula:Ag
  • Numero MDL:MFCD00003397
  • Molecular Weight:107.87 g/mol
  • IndexMerck:12,08647
  • Punto di ebollizione:2212 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:962 °C
  • Densità:10,5 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:231-131-3
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g - SFr. 262.80
    SFr. 262.80
    1 * 25 g
       SFr. 262.80
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g - SFr. 850.80
    SFr. 850.80
    1 * 100 g
       SFr. 850.80
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource