Argento
310 m
Codice catalogo ROTH8819.1
Marketsource
Nome del fornitore: Roth Carl
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:7440-22-4
- Formula:Ag
- Numero MDL:MFCD00003397
- Molecular Weight:107.87 g/mol
- IndexMerck:12,08647
- Punto di ebollizione:2212 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:962 °C
- Densità:10,5 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:231-131-3
Specifiche
Specifiche
- Conf:310 m