Argento ≥99.99% (metals basis), sputtering target, Ø 76.2 mm (3.0 in), Spessore: 3.18 mm (0.125 in)
41266.KS
:
- Conf:1
- Seq:0001
- Environmentally Preferable:
:7440-22-4
:
:Ag
:MFCD00003397
:107.87 g/mol
:12,08647
:2212 °C (1013 hPa)
:962 °C
:10.5 g/cm³ (20 °C)
:Ambiente
:231-131-3