Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
 
Argento 99.9% (trace metals basis), in filo, Ø 0.25 mm , 1ea = 10.4gr
N° de catalogue ACRO317730010
Numéro CAS:  
undefined
Argento 99.9% (trace metals basis), in filo, Ø 0.25 mm , 1ea = 10.4gr
N° de catalogue ACRO317730010
Numéro CAS:  

Spécifications

  • Tipo di conf.:
    Plastic bag
  • Conf:
    1
  • Seq:
    0001
  • Environmentally Preferable:

Spécifications

Résultats des tests de spécification

  • Appearance:
    Silver white Wire
  • Total trace metal impurities:
    ≤0.1 %

Résultats des tests de spécification

À propos de cet article

 :
 :107.87 g/mol
Index Merck:12,08647
Point d'ébullition:2212 °C (1013 hPa)
Point de fusion:961 °C
Densité:10,5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Ambiente
EINECS:231-131-3
Numéro CAS:7440-22-4
Formule:Ag
Numéro MDL:MFCD00003397