Buffer solution, pH 6,865
Buffer solution, 6,865, ±0,01, 25 °C, 1 L
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Buffer solution, pH 6,865
Codice catalogo APPC277124.1211
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
These buffer solutions are useful for the calibration of high precision laboratory pH meters.
- pH (30 °C): 6,853 ± 0,01
- pH (25 °C): 6,865 ± 0,01
- pH (20 °C): 6,881 ± 0,01
- pH (10 °C): 6,900 ± 0,01
Certifications: Standardised, according to DIN19266.
Documents
Specifiche
Specifiche
- Conf:1 L
- Temperatura di riferimento:25 °C
- Descrizione:Buffer solution
- Accuratezza pH:±0,01
- Valore pH:6,865