Orders LinkContactUsLinkComponent
Iodio
Iodio
Salute
Irritante
Ambiente
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Iodio
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Certificates
2 varianti
Product Details & Documents
  • Numero CAS:7553-56-2
  • Formula:I₂
  • Numero MDL:MFCD00011355
  • Molecular Weight:253.81 g/mol
  • IndexMerck:13,05036
  • Punto di ebollizione:184,3 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:114 °C
  • Densità:4,9 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:231-442-4
  • UN:3495
  • ADR:8,III
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottiglia di vetro
    250 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 250 g
    1 * 250 g - SFr. 171.00
    SFr. 171.00
    1 * 250 g
       SFr. 171.00
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Bottiglia di vetro
    1 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - SFr. 610.80
    SFr. 610.80
    1 * 1 kg
       SFr. 610.80
    Specifiche:
    Marketsource