Orders LinkContactUsLinkComponent
Grafite
Grafite
Glass bottle for solids, 3 kg
Codice catalogo ROTH7614.1
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Grafite
Codice catalogo ROTH7614.1
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  7782-42-5
Grafite
Glass bottle for solids, 3 kg
Numero CAS:  7782-42-5
Price
71.40 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 3 kg
Product Details & Documents
  • Numero CAS:7782-42-5
  • Formula:C
  • Numero MDL:MFCD00144065
  • Molecular Weight:12.01 g/mol
  • IndexMerck:12,04560
  • Punto di fusione:3827 °C
  • Densità:2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:231-955-3
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    3 kg
Specifiche