Grafite
1
Codice catalogo PERC04972433
Nome del fornitore: PerkinElmer
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:7782-42-5
- Formula:C
- Numero MDL:MFCD00144065
- Molecular Weight:12.01 g/mol
- IndexMerck:12,04560
- Punto di fusione:3827 °C
- Densità:2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:231-955-3
Specifiche
Specifiche
- Conf:1