Alluminio ≥99.999% (metals basis), sputtering target, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Codice catalogo 40828.KS
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:1
- Seq:0001
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:7429-90-5
:
Formula:Al
Numero MDL:MFCD00134029
:26.98 g/mol
IndexMerck:13,00321
Punto di ebollizione:2327 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:660 °C
Densità:2.7 g/cm³ (20 °C)
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:231-072-3