Liofilizzatori FreeZone® Triad™
: LABCONCO
Il FreeZone® Triad™ è un liofilizzatore da banco completo per 4 campioni sul lato sinistro e ripiano di essiccazione con vassoio per sistema di chiusura delle vials automatico. Sul ripiano di lavorazione possono essere posizionati fino a 441 flaconcini da 3 millilitri; sono presenti quattro valvole per campioni in matracci, flaconcini o ampolle. È possibile processare contemporaneamente i campioni per entrambi i tipi di liofilizzazione. La camera precongela i campioni per offrire un notevole risparmio di tempo e denaro, eliminando la necessità di utilizzare un congelatore separato e di trasferimento del prodotto.
- Programmazione della temperatura con controllo a microprocessore da −55 °C a +50 °C durante l'aumento progressivo e il mantenimento e a −75 °C durante il precongelamento
- Indicatore di allarme per temperatura e vuoto
- Sistemi di refrigerazione da ¹/₃ hp per raffreddamento a temperature fino a −85 °C, per la lavorazione di campioni con punti eutettici bassi
- È presente inoltre un sistema di sbrinamento a gas caldo con interruttore e spegnimento automatico se il refrigerante raggiunge la temperatura di 65 °C o dopo tre ore di funzionamento
- Bacinella per condensa in acciaio inox con tubo flessibile di scarico
Il sistema Triad™ è completo di un sistema automatico di chiusura delle vials che non richiede l'uso di aria compressa.
: Elementi richiesti dal modello (non inclusi): pompa da vuoto con portata minima di 144 l/min e pressione finale di 0,002 mBar, spina IEC inversa e raccordo adatto a tubo flessibile del vuoto di diametro interno ³/₄" evetreria per liofilizzazione (in caso di liofilizzazione di elementi confezionati). Per ulteriori dettagli, contattare l'ufficio vendite Avantor di zona.
Frequently Bought Together