Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Formammide
Formammide, OmniPur®, deionised, Millipore®
Formammide, OmniPur®, deionised, Millipore®
Formammide, OmniPur®, deionised, Millipore®
CALB4610-100ML
:
Merck Millipore (Calbiochem)
:
Formammide, OmniPur®, deionised, Millipore®
CALB4610-100ML
:
Merck Millipore (Calbiochem)
:
Conf:
100 mL
Seq:
2440
:
:
45.04 g/mol
:
GHS08
:
Refrigerata
:
75-12-7
:
HCONH₂
:
MFCD00007941