Fenolo : Cloroformio : Alcol amilico (25:24:1) in saturated aqueous solution, pH 5.2 ready-to-use
Codice catalogo J62336.AN
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:400 mL
- Seq:2665
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
Densità:1,28
temperatura di conservazione:Refrigerata
UN:2922
ADR:8,II
:GHS06
:GHS05
:GHS08
Numero CAS:136112-00-0
Numero MDL:MFCD00133763