Orders LinkContactUsLinkComponent
Bridge electrolyte
Bridge electrolyte
Bridge electrolyte, 1 mol/l KNO3, 250 ml bottle, 250 mL
Codice catalogo METT51350078
Nome del fornitore:   Mettler - Toledo
Bridge electrolyte
Codice catalogo METT51350078
Nome del fornitore:  Mettler - Toledo
Numero CAS:  
Bridge electrolyte
Bridge electrolyte, 1 mol/l KNO3, 250 ml bottle, 250 mL
Numero CAS:  
Price
40.20 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    250 mL
  • Descrizione:
    Bridge electrolyte, 1 mol/l KNO3, 250 ml bottle
Specifiche