Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Rotelle
Guide roll, lockable
Guide roll, lockable
BOCH100
:
BOCHEM
Guide roll, lockable
BOCH100
:
BOCHEM
Descrizione:
Guide roll, lockable, 26,9 mm, 70000 g
Conf:
1
Guide roll are made of 18/10 stainless steel.
Diameter: 100 mm
Height: 121 mm