Orders LinkContactUsLinkComponent
Drigalski spatula
Drigalski spatula
172 mm, verde
Codice catalogo NEOL3-1737
Nome del fornitore:   NEOLAB
Drigalski spatula
Codice catalogo NEOL3-1737
Nome del fornitore:  NEOLAB
Drigalski spatula
172 mm, verde
Price
SFr. 15.20
Log in per disponibilità
1 * 10 ST
Product Details & Documents
This disposable Drigalski spatula made from ABS features a triangular head (14 mm).
  • Smooth surface does not destroy agar and does not mix media layers
  • Triangular head distributes the pressure evenly
  • Handle is slightly flexible and equipped with grip grooves
Confezione: Individually sterile packed.
Documents
Specifiche
  • Colore:
    verde
  • Lunghezza:
    172 mm