Guanti in lattice, Kimtech™ Satin Plus
Codice catalogo 112-1778
Nome del fornitore: KIMBERLY CLARK
Specifiche
- Dimensione del guanto:XL
- Confezione:90/scatola
- Ambidestro/mano specifico:ambidestro
- Monouso/riutilizzabile:monouso
- Talcati/non talcati:Non talcati
- Colore:naturale
- Lunghezza:250 mm
- Seq:05
- Norma EN:EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
- Tipo polsino:Arrotolato
- Spessore delle dita:0,16 mm
- Spessore palmo:0,15 mm
- Spessore polsino:0,12 mm
- Resistenza tessile:28 / 27 MPa
- Allungamento finale:860% (before aging), 900% (after accelerated aging)
- Conf:90
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Guanti SATIN PLUS* offrono la precisione e il controllo necessari laddove è richiesta sensibilità tattile.
- Smooth latex glove construction for excellent sensitivity
- Texture-free finish enables easy double donning
- Ambidextrous and with beaded cuffs for added strength and easier donning and doffing
- Skin-friendly powder-free design
- Latex protein rate <50 μg/g
- Virus protection according to ISO 16604 procedure B:2004
Suitable for use across a wide variety of non sterile applications within chemistry, biochemistry, microbiology, virology, life sciences, biomedical research, forensic science, and non sterile drug manufacturing.
EN 455, EN 374, Cat. III; AQL 1.5
Thickness: 0,15 mm (palm), 0,16 mm (finger)
Colour: Natural
EN 455, EN 374, Cat. III; AQL 1.5
Certifications: PPE Cat III (EU) 2016/425, EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS), AQL 1.5