Orders LinkContactUsLinkComponent
Phosphoramidon
Phosphoramidon
Nome del fornitore:   Enzo Life Sciences
Phosphoramidon
Nome del fornitore:  Enzo Life Sciences
Certificates
Phosphoramidon
2 varianti
Product Details & Documents
Neprilysin inhibitor
Inhibits neutral endopeptidase 24,11 (NEP, neprilysin; EC 3.4.24.11) (Ki=2 nM), a cell surface zinc metalloprotease which cleaves bioactive peptides such as bradykinin, neurotensin, and enkephalin. Also inhibits neprilysin 2 (Ki~2 nM). Potent inhibitor of endothelin-converting enzyme (ECE) (IC50=0,68 μM).
Specifications for Product Family
Specifiche
Specifiche
  • Catalog No:
  • ENZOBMLPI1110005
  • ENZOBMLPI1110025
  • Protein/peptide name:
  • Phosphoramidon
  • Phosphoramidon
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Conf
    Disponibilità
    Price
  • 5 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 mg
    1 * 5 mg - SFr. 256.00
    SFr. 256.00
    1 * 5 mg
       SFr. 256.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ENZOBMLPI1110005
    Protein/peptide name
    Phosphoramidon
  • 25 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - SFr. 1’060.00
    SFr. 1’060.00
    1 * 25 mg
       SFr. 1’060.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ENZOBMLPI1110025
    Protein/peptide name
    Phosphoramidon