ContactUsLinkComponent
Human recombinant Isopeptidase T (long form) (from E. coli)
Human recombinant Isopeptidase T (long form) (from E. coli)
Codice catalogo ENZOBMLUW96900025
Nome del fornitore:  ENZO LIFE SCIENCES
Numero CAS:  
Human recombinant Isopeptidase T (long form) (from E. coli)
Codice catalogo ENZOBMLUW96900025
Nome del fornitore:  ENZO LIFE SCIENCES
Numero CAS:  
Specifiche
  • Conf:
    25 µG
  • Tipo di enzima:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    E. coli
  • Specie:
    Human
  • Seq:
    02
  • Nome dell'enzima:
    Isopeptidase T (long form)
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Produced in E. coli.