Orders LinkContactUsLinkComponent
Human thrombin (from plasma)
Human thrombin (from plasma)
1 Vial
Codice catalogo ENZOBMLSE3631000
Nome del fornitore:   Enzo Life Sciences
Human thrombin (from plasma)
Codice catalogo ENZOBMLSE3631000
Nome del fornitore:  Enzo Life Sciences
Numero CAS:  
Human thrombin (from plasma)
1 Vial
Numero CAS:  
Price
SFr. 628.00
Log in per disponibilità
1 * 1 Vial
Product Details & Documents
Isolated from human plasma as prothrombin, and activated with Factor Xa, Factor Va, phospholipids, and calcium to yield a-thrombin.
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    1 Vial
  • Cat. No.:
    ENZOBMLSE3631000
  • Nome dell'enzima:
    Thrombin
  • Purezza:
    Purified
  • Specie:
    Human
  • Sorgente luminosa:
    Plasma
  • Attività enzimatica:
    1000 U