Human recombinant Caspase-9 (from E. coli)
Catalog # ENZOBMLSE2400050
Supplier: ENZO LIFE SCIENCES
CAS Number:
Specifications
- Conf:50 KU
- Tipo di enzima:Recombinant
- Sorgente luminosa:E. coli
- Specie:Human
- Seq:02
- Nome dell'enzima:Caspase-9
- Attività enzimatica:50 kU
Specifications
About this item
Produced in E. coli. Full length human caspase-9 (aa 1-416).