Orders LinkContactUsLinkComponent
Human recombinant Caspase-9 (from <i>E. coli</i>)
Human recombinant Caspase-9 (from E. coli)
1 Vial
Codice catalogo ENZOBMLSE1735000
Nome del fornitore:   Enzo Life Sciences
Human recombinant Caspase-9 (from <i>E. coli</i>)
Codice catalogo ENZOBMLSE1735000
Nome del fornitore:  Enzo Life Sciences
Numero CAS:  
Human recombinant Caspase-9 (from E. coli)
1 Vial
Numero CAS:  
Price
SFr. 657.00
Log in per disponibilità
1 * 1 Vial
Product Details & Documents
Produced in E. coli. C-terminal Human caspase-9 (aa 131-416).
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    1 Vial
  • Cat. No.:
    ENZOBMLSE1735000
  • Nome dell'enzima:
    Caspase-9
  • Tipo di enzima:
    Recombinant
  • Specie:
    Human
  • Sorgente luminosa:
    E. coli
  • Attività enzimatica:
    5000 U