Orders LinkContactUsLinkComponent
Human recombinant Caspase-8 (from E. coli)
1 Vial
  ENZOBMLSE1725000
Human recombinant Caspase-8 (from <i>E. coli</i>)
  ENZOBMLSE1725000
 :  
Human recombinant Caspase-8 (from E. coli)
1 Vial
 :  
SFr. 628.00
1 * 1 Vial
Produced in E. coli.
  • Conf:
    1 Vial
  • Cat. No.:
    ENZOBMLSE1725000
  • Nome dell'enzima:
    Caspase-8
  • Tipo di enzima:
    Recombinant
  • Specie:
    Human
  • Sorgente luminosa:
    E. coli
  • Attività enzimatica:
    5000 U