ContactUsLinkComponent
Human recombinant Caspase-6 (from E. coli)
  ENZOBMLSE1705000
 :  
Human recombinant Caspase-6 (from E. coli)
  ENZOBMLSE1705000
 :  
  • Conf:
    1 Vial
  • Tipo di enzima:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    E. coli
  • Specie:
    Human
  • Seq:
    02
  • Nome dell'enzima:
    Caspase-6
  • Attività enzimatica:
    5000 U
  • Purezza:
    >80% (SDS-PAGE)
  • Formulazione:
    XX U/µl and XX mg/ml in 50 mM HEPES, pH 7,4, containing 100 mM sodium chloride, 0,5% CHAPS, 1 mM EDTA, 10% glycerol and 10 mM DTT.
Produced in E. coli.