ContactUsLinkComponent
Mouse recombinant caspase-11 (from E. coli)
Mouse recombinant caspase-11 (from E. coli)
Katalognr. ENZOBMLSE1555000
Anbieter:  ENZO LIFE SCIENCES
CAS-Nummer:  
Mouse recombinant caspase-11 (from E. coli)
Katalognr. ENZOBMLSE1555000
Anbieter:  ENZO LIFE SCIENCES
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Conf:
    1 Vial
  • Tipo di enzima:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    E. coli
  • Specie:
    Mouse
  • Seq:
    02
  • Nome dell'enzima:
    Caspase-11
  • Attività enzimatica:
    5000 U
Technische Daten
Über diesen Artikel
Produced in E. coli. Mouse caspase-11 (aa 81-373).