Staphylococcus aureus sphingomyelinase
Isolated from Staphylococcus aureus.
- Specie:Staphylococcus aureus
- Forma:Liquid
- Nome dell'enzima:Sphingomyelinase
- Attività enzimatica:100 - 300 U/mg
- Formulazione:Supplied in 50% glycerol/0,25 M phosphate buffer
Frequently Bought Together