Pig 12-Lipoxygenase (from Leukocytes)
ENZOBMLPL0120100
:
- Conf:1 Vial
- Sorgente luminosa:Leukocytes
- Specie:Pig
- Seq:02
- Forma:Liquid
- Nome dell'enzima:12-Lipoxygenase
- Attività enzimatica:100 U
- Purezza:Semi-purified
- Formulazione:In 20 mM Tris·HCl buffer, pH 7,2, containing 0,5 mM EDTA, PMSF and DTT
Isolated from pig leukocytes.