Human recombinant Caspase-6 (from E. coli)
Nome del fornitore: ENZO LIFE SCIENCES
Certificati
Informazioni su questo articolo
Produced in E. coli.
Cleaves substrates exhibiting consensus sequence VEID, e.g. Ac-VEID-AFC (Prod. No. ALX-260-111), Ac-VEID-AMC (Prod. No. ALX-260-064) and Ac-VEID-pNA (Prod. No. ALX-260-063).
Specifiche
- Tipo di enzima:Recombinant
- Sorgente luminosa:E. coli
- Specie:Human
- Forma:Lyophilised
- Ricostituzione:Reconstitute to 1 U/µl with PBS containing 15% glycerol.
- Nome dell'enzima:Caspase-6
- Purezza:≥95% (SDS-PAGE)