Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Human recombinant IFN-λ-1

Human recombinant IFN-λ-1

20 µG
Codice catalogo ENZOENZPRT1470020
Nome del fornitore:   Enzo Life Sciences
Human recombinant IFN-λ-1
Codice catalogo ENZOENZPRT1470020
Nome del fornitore:  Enzo Life Sciences
Numero CAS:  
Human recombinant IFN-λ-1

20 µG

Numero CAS:  
Price
SFr. 372.00
Log in per disponibilità
1 * 20 µG
Product Details & Documents

Produced in E.coli.

Specifiche

Specifiche

  • Conf:
    20 µG
  • Peso molecolare:
    ~19.8 kDa
  • Cat. No.:
    ENZOENZPRT1470020
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Protein/peptide name:
    IFN-lambda 1
  • Purezza:
    >98% (SDS-PAGE gel & HPLC)
  • Protein synonyms:
    IL-29|Interferon-lambda-1|Interleukin-29
  • Specie:
    Human
  • Formulazione:
    Lyophilized from 1X PBS

Specifiche