Mouse recombinant NGAL
1 mL
Codice catalogo ENZOENZPRT1141000
Nome del fornitore: Enzo Life Sciences
Mouse recombinant NGAL
Codice catalogo ENZOENZPRT1141000
Nome del fornitore: Enzo Life Sciences
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Produced in E. coli.
Specifiche
Specifiche
- Conf:1 mL
- Cat. No.:ENZOENZPRT1141000
- Protein/peptide type:Recombinant
- Protein/peptide name:NGAL
- Protein synonyms:Neutrophil gelatinase-associated lipocalin|Siderocalin|Lipocalin 2|Oncogene 24p3
- Specie:Mouse
- Formulazione:Liquid, In 0,01 M phosphate buffer, pH 7,4, containing 0,14 M NaCl, 0,5% BSA, 0,5% Tween 20, 0,0016% Phenol red, and 0,1% Proclin 950
- Concentrazione:1000 pg/ml